Få mere at vide
Cytiva pI-markører
Artikelnummer. 10616515 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
2,5 til 6,5
3 til 10
5 til 10,5
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
10616515 5 til 10,5 Hver
10024594 2,5 til 6,5 Hver
10649084 3 til 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616515 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17047301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kør disse markører parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler. Cytiva Life Sciences™ pI-markører er lyofiliserede blandinger af stabile, saltfrie, højt oprensede proteiner.
Markørerne kan køres parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler og er ikke forfarvede.
  • Den præcist definerede pI af markørerne tillader en permanent og nøjagtig kalibrering af prøvekomponenter
  • pH-gradienter og pI kan måles til inden for 0,01 til 0,05 pH-enheder
  • Fremskridtet af fokuseringseksperimentet kan overvåges visuelt ved fokusering af methylrødt eller Cytochrome c
Ikke til brug i denaturerende (urea) systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
pH-område 5 til 10,5
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Skal bruges til isoelektrisk fokusering (IEF)
Sættets indhold b-Lactoglobulin A - 5,20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovin) - 5,85 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (human) - 6,55 pI (Native), Myoglobin, Sure - 6,85 pI (Native), Myoglobin, 5 pcidic (Native) (Native) 8,15 pI (Native)
Mængde 1 sæt: 10 hætteglas
Rækkevidde 5,2 til 10,25 pl ved 24 °C
Opbevaringskrav 4 °C
Produkttype pl Markeringssæt
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.