Beskrivelse
Markørerne kan køres parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler og er ikke forfarvede.
- Den præcist definerede pI for markørerne muliggør en permanent og nøjagtig kalibrering af prøvekomponenterne
- pH-gradienter og pI kan måles inden for en pH-enhed på 0,01 til 0,05
- Fremskridtet i fokuseringseksperimentet kan overvåges visuelt ved fokusering af methylrød eller cytochrom c
Ikke til brug i denaturerende (urea) systemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH-område | 2,5 til 6,5 |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Til brug med (applikation) | Skal bruges til isoelektrisk fokusering (IEF) |
| Sættets indhold | Pepsinogen 2,80 pI (oprindeligt), Amylglucosidase 3,50 pI (oprindeligt), Methylrød (farvestof) 3,75 pI (Indfødt), Glukoseoxidase 4,25 pI (Indfødt), Trypsinhæmmer 4,55 pI (Indfødt), bLactoglobulin A 5,20 pI (Indfødt), Kulsyreanhydrase B (Bovin) 5,85 pI (Indfødt) |
| Mængde | 1 Kit: 10 flasker |
| Opbevaringskrav | 4 °C |
| Produkttype | pl Marker Kit |