Få mere at vide
Thermo Scientific™ PI Lipid Kinase Substrat
Artikelnummer. 10553274
Mængde:
800 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10553274
Brand: Thermo Scientific™ PV5371
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifikt optimeret til brug med klasse II (PIK3C2A& PIK3C2B) PI3-kinaser.
Specifikt optimeret til brug med klasse II (PIK3C2A& PIK3C2B) PI3-kinaser. Disse vesikler består af 100% phosphatidylinositol (PI).
Til brug med Adapta™ Universal Kinase Assay (Kat. Nr. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Biokemisk ADP-akkumulering
Chromagen Mængde 800nmol
Indhold og opbevaring PI Lipid Kinase Substrat i 50 mM HEPES, pH 7,5
Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Frosset
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, Adapta™ universal kinase assays
Mængde 800 nmol
Substrater Phosphatidylinositol (PI) vesikler
Substrategenskaber Lipid-baseret substrat, peptid-baseret substrat
Substrattype Kinase substrat
Target enzym Lipidkinaser
Varebeskrivelse PI Lipid Kinase Substrate, 800nmol, Specifically optimized For Use With the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 Kinases, These Vesicles Consist of 100% Phosphatidylinositol (PI), For Use With the Adapta™ Universal Kinase Assay (PV5099)
Produkttype PI Lipid Kinase Substrate
Forsendelsestilstand Tøris
Opbevaringskrav –20°C
Målindgang PIK3C2B, PIK3C2A
Validerede kinaser PIK3C2B