Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PI 828
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055882
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18055882 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18055882 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2814/1
PI 3-kinase inhibitor, more potent than LY 294002 (Cat. No. 1130)
PI 3-Kinase inhibitor (IC50 values are 0.098, 0.183, 0.227 and 1.967 μM for p110β, p110α, p110δ and p110γ respectively) that displays higher potency than LY 294002 (Cat No. 1130). Can be immobilized onto a solid phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 942289-87-4
Molekylær formel C19H18N2O3
Specifications
Kemisk navn eller materiale PI 828
Mængde 1 mg
Formel vægt 322.36
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 322.364