Få mere at vide
Invitrogen™ PI(5)P Lipidkinasesubstrat
Artikelnummer. 17285966
Skift visning
Mængde:
400 nmol
5000 nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17285966 5000 nmol
17198825 400 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17285966 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A33596
PI(5)P Lipid Kinase Substrate er blevet specifikt optimeret til brug med Type II PIP kinaser (f.eks. PIP4K2A)
  • PI(5)P Lipid Kinase Substrate er blevet specifikt optimeret til brug med Type II PIP kinaser (f.eks. PIP4K2A)
  • Substratet består af solubiliseret phosphatidylinositol 5-phosphat (PI(5)P) i en vandig buffer
  • Det bruges i kombination med en Adapta™ Universal Kinase Assay til at hjælpe med at identificere unikke kinasehæmmere
  • Valideret til brug med Thermo Fisher Scientific lipidkinaser
  • Fås i flere pakkestørrelser til bekvem brug
  • Fås også i vores SelectScreen™ Kinase profileringstjeneste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Phosphatidylinositol 5-phosphat (PI(5)P) i 30 mM HEPES pH 7,5 buffer.
Form Pulver
Produktlinje Invitrogen
Mængde 5000 nmol
Substrater Phosphatidylinositol 5-phosphat (PI(5)P)
Substrattype Kinase substrat
Forsendelsestilstand Tøris