Få mere at vide
PI 3065, >98%, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Potent and selective PI 3-kinase p110δ inhibitor (IC50 = 5 nM; Ki = 1.5 nM). Exhibits >100-fold selectivity over p100α, p100γ and p100β isoforms (IC50 values are 600, 910, >10,000 nM, respectively). Attenuates 4TI tumor growth and metastasis in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]methyl]-2-(5-fluoro-1H-indol-4-yl)-4-(4-morpholinyl)-thieno[ |
| Renhedsgrad noter | >98% |
| Lineær formel | C27H31FN6OS |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble to 20mM in DMSO |
| Formel vægt | 506.64 |