Få mere at vide
Invitrogen™ PI(3,4)P2 lipidkinasesubstrat
Beskrivelse
- PI(3,4)P2 lipidkinasesubstratet er blevet specifikt optimeret til brug med type I PIP kinaser (f.eks. PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C)
- Substratet består af solubiliseret phosphatidylinositol 3,4-bisphosphat (PI(3,4)P2) i en vandig buffer
- Den kan bruges i kombination med en Adapta™ Universal Kinase Assay til at hjælpe med at identificere unikke kinasehæmmere
- Valideret til brug med Thermo Fisher Scientific lipidkinaser
- Fås i flere pakkestørrelser til bekvem brug
- Fås også i vores SelectScreen™ Kinase profileringstjeneste
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphat (PI(3,4)P2) i 30 mM HEPES pH 7,5 buffer. |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Mængde | 5000 nmol |
| Substrater | Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphat (PI(3,4)P2) |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Forsendelsestilstand | Tøris |