Få mere at vide
PI-103, MedChemExpress
Beskrivelse
PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PI-103 |
| CAS | 371935-74-9 |
| Farve | Light Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16N4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (28.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)OC5=C3C=CC=N5)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.36 |
| Formel vægt | 348.36 |
| Vis mere |