missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Phytone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Phytone |
| CAS | 16825-16-4 |
| Molekylær formel | C18H36O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (6R,10R)-6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one, (R,R)-Phytone, Phytol Ketone, Phytone, Phytone (ketone) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h15-17H,6-14H2,1-5H3/t16-,17-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.48 |
| Formel vægt | 268.2766 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?