Få mere at vide
Gibco™ Phytone™ Pepton
Artikelnummer. p-8838012
Mængde:
454 g
10 kg
Artikelnummer. 16269761
Brand: Gibco™ 211906
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
En animalsk oprindelsesfri (AOF) enzymatisk fordøjelse af soja.
  • En animalsk oprindelsesfri (AOF) enzymatisk fordøjelse af soja
  • En nærende og fremragende kulhydratkilde på grund af de naturligt høje koncentrationer af vitaminer og kulhydrater i soja
  • Kunder har med succes brugt dette supplement i CHO-baseret produktion af monoklonale antistoffer til onkologisk og reumatologisk behandling
  • Bruges også med mange forskellige mikrobielle celletyper til fremstilling af dyresundhedsvacciner til svin, såsom Clostridial-vacciner
Ansøgninger af Phytone Pepton inkluderer:
  • Det er en fremragende plantepepton til dyrkning af svampe og kræsne typer af bakterier, såsom medlemmer af Clostridium og Neisseria slægterne
  • Det er blevet brugt i pattedyrcellekulturapplikationer på grund af dets høje kulhydratindhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Format Flaske
Til brug med (applikation) Produktion af monoklonale antistoffer til onkologisk og reumatologisk behandling, mikrobielle celletyper til fremstilling af dyresundhedsvacciner til svin, såsom Clostridial-vacciner
Produktlinje Phytone
Mængde 454 g
Kilde Fri for animalsk oprindelse, soja