missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phytonadione trans Epoxy (contains up to 20% cis isomer), TRC

Artikelnummer. 30135477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135477 100 mg
30132586 50 mg
30005041 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP123530100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52691-91-5
Molekylær formel C31 H46 O3
Molekylvægt (g/mol) 466.7
Synonym Phytonadione trans Epoxy (contains up to 20% cis isomer);Phylloquinone Epoxide, 2-Methyl-3-((3-methyl-3-(4,8,12-trimethyltridecyl)oxiran-2-yl)methyl)naphthalene-1,4-dione
IUPAC navn 2-methyl-3-[[3-methyl-3-[(4S,8S)-4,8,12-trimethyltridecyl]oxiran-2-yl]methyl]naphthalene-1,4-dione
SMIL CC(C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC1(C)OC1CC2=C(C)C(=O)c3ccccc3C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phytonadione trans Epoxy
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O3/c1-21(2)12-9-13-22(3)14-10-15-23(4)16-11-19-31(6)28(34-31)20-27-24(5)29(32)25-17-7-8-18-26(25)30(27)33/h7-8,17-18,21-23,28H,9-16,19-20H2,1-6H3/t22-,23-,28?,31?/m0/s1
Formel vægt 466.3447
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.