Få mere at vide
MP Biomedicals™ Phytohæmagglutinin, Phaseolus Vulgaris
Artikelnummer. 11464196 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464196 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11464196 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08791501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6550.00 DKK
    6237.41 DKK / 25mg
    Spare 312.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Phytohemagglutinin, Phaseolus Vulgaris er rå Phaseolus vulgaris-P lektin (PHA-P) fra den røde nyrebønne.
  • Rå Phaseolus vulgaris-P lektin (PHA-P) fra den røde nyrebønne.
  • Phytohæmagglutinin PHA agglutinerer erytrocytterne i alle menneskelige blodgrupper såvel som hos kanin, hund, kat, mus, får og marsvin.
  • Den optimale mængde PHA, der kræves til agglutination af erytrocytter, varierer med blodet fra forskellige individer.
  • Protein eller enzymtype: Andre proteiner, enzympeptider
Tekniske data
Mængde 25 mg
Form Lyofiliseret, frysetørret
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.