missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phytic Acid (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30423673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423673 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP398700250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phytic Acid
CAS 83-86-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H18 O24 P6
Mængde 250 mg
Synonym myo-Inositol','1,2,3,4,5,6-hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol','hexakis(dihydrogen phosphate)','myo- (8CI), myo-Inositol','hexakis(dihydrogen phosphate) (9CI), Alkalovert, Dermofeel PA 3, Exfoderm, Exfoderm Forte, Fytic acid, IP6, Inositol 1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate, Inositol hexakis(phosphate), Inositol hexaphosphate, InsP6, Phyliance, Phytic acid, RP 3000, RP 3000 (rust inhibitor), WHL, WHL (depressant), meso-Inositol hexaphosphate, myo-Inositol hexakis(phosphate), myo-Inositol hexaphosphate
InChI formel InChI=1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
SMIL OP(=O)(O)O[C@@H]1[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H]1OP(=O)(O)O
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 660.04
Formel vægt 659.8614
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.