Få mere at vide
Phytantriol, TRC
Artikelnummer. 30422465
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30422465 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30422465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP399008100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phytantriol
CAS 74563-64-7
Molekylær formel C20H42O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
IUPAC navn 3,7,11,15-tetramethylhexadecan-1,2,3-triol
Molekylvægt (g/mol) 330.55
Formel vægt 330.3134