missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phytanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phytanoic Acid |
| CAS | 14721-66-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H40 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic Acid, NSC 108698, Phytanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22) |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,7,11,15-tetramethylhexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.53 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?