missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phytane, TRC

Artikelnummer. 30409881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409881 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP399005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phytane
CAS 638-36-8
Molekylær formel C20 H42
Mængde 250 mg
Synonym Hexadecane','2,6,10,14-tetramethyl-, Phytane (6CI), 2,6,10,14-Tetramethylhexadecane, Phytan, Tetrahydroneophytadiene
InChI formel InChI=1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3
SMIL CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC navn 2,6,10,14-tetramethylhexadecane
Molekylvægt (g/mol) 282.55
Formel vægt 282.3287
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.