Få mere at vide
Physostigmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eserine Sulfate |
| CAS | 57-47-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H21 N3 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Eserine, Physostigmine (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS,8aR)- (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS-cis)-, (-)-Eserine, (-)-Physostigmine, Cogmine, Eserine, Esromiotin, MCV 4484, NIH 10421, NSC 30782, Physostol, Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','5-(N-methylcarbamate)','(3aS,8aR)- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1 |
| IUPAC navn | [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.35 |
| Vis mere |