missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Physostigmine, TRC

Artikelnummer. 30423404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423404 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP39850025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eserine Sulfate
CAS 57-47-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H21 N3 O2
Mængde 25 mg
Synonym Eserine, Physostigmine (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS,8aR)- (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS-cis)-, (-)-Eserine, (-)-Physostigmine, Cogmine, Eserine, Esromiotin, MCV 4484, NIH 10421, NSC 30782, Physostol, Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','5-(N-methylcarbamate)','(3aS,8aR)-
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
SMIL CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1
IUPAC navn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 275.35
Formel vægt 275.1634
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.