missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Physostigmin Salicylat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eserine Salicylate |
| CAS | 57-64-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Eserine Salicylate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H21 N3 O2 . C7 H6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Physostigmine salicylate, (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate (1:1) (9CI), Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate (1:1), Physostigmine salicylate (6CI), Physostigmine, monosalicylate (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS,8aR)-, mono(2-hydroxybenzoate) (salt) (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS-cis)-, mono(2-hydroxybenzoate) (salt), Salicylic acid, compd. with physostigmine (1:1) (8CI), (-)-Physostigmine salicylate, Eserine salicylate, Isopto Eserine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1.OC(=O)c4ccccc4O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?