missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Physostigmine Hemisulfate, TRC

Artikelnummer. 30426047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426047 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP39850525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Physostigmine hemisulfate
CAS 64-47-1
Molekylær formel 2 C15 H21 N3 O2 . H2 O4 S
Mængde 25 mg
Synonym Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','5-(N-methylcarbamate)','(3aS,8aR)-','sulfate (2:1), Physostigmine','sulfate (2:1) (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS,8aR)-','sulfate (2:1) (salt) (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS-cis)-','sulfate (2:1) (salt), Eserine sulfate, Eserine sulphate, Physostigmine hemisulfate, Physostigmine sulfate, Physostigmine sulphate, Physostigmine Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C15H21N3O2.H2O4S/c2*1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;1-5(2,3)4/h2*5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);(H2,1,2,3,4)/t2*13-,15+;/m11./s1
SMIL CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1.CNC(=O)Oc4ccc5N(C)[C@H]6N(C)CC[C@@]6(C)c5c4.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 648.77
Formel vægt 648.2941
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.