Få mere at vide
Physostigmine-d3 (N-methyl-d3-carbamoyl), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Physostigmine-d3 |
| CAS | 1217704-11-4 |
| Molekylær formel | C15 D3 H18 N3 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Physostigmine-d3, rac-Physostigmine-d3, (±)-Physostigmine-d3, (±)-Physostigmine-D3 (N-methylcarbamate-D3), rel-(3 AS,8 aR)-1,2,3,3 A,8,8 A-Hexahydro-1,3 A,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-ol 5-[N-(methyl-d3)carbamate] |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13 H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3 N(C)CC[C@@]3(C)c2c1 |
| IUPAC navn | [(3 aR,8 bS)-3,4,8 b-trimethyl-2,3 A-dihydro-1 H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.365 |
| Formel vægt | 278.182 g/mol |
| Vis mere |