Få mere at vide
Physostigmine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319936
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319936 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319936 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16192600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eserine Sulfate
CAS 57-47-6
Analyt- eller komponentnavne Eserine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Eserine, Physostigmine (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS,8aR)- (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS-cis)-, (-)-Eserine, (-)-Physostigmine, Cogmine, Eserine, Esromiotin, MCV 4484, NIH 10421, NSC 30782, Physostol, Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, 5-(N-methylcarbamate), (3aS,8aR)-
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
SMIL CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1
IUPAC navn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 275.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 275.1634 g/mol