missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Physcion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emodin 3-methyl ether |
| CAS | 521-61-9 |
| Molekylær formel | C16 H12 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Anthraquinone','1,8-dihydroxy-3-methoxy-6-methyl- (8CI), Chrysophanic acid','6-methoxy- (4CI), 1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methyl-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methyl-6-methoxyanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-6-methoxy-3-methyl anthraquinone, 6-O-Methylemodin, Emodin 3-methyl ether, NSC 251670, Parietin, Physcion, Physcione, Rheochrysidin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 1,8-dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vægt | 284.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?