Få mere at vide
Physcion-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Physcion-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3/i2D3 |
| Formel vægt | 287.09 |