missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Physcion-d3, TRC

Artikelnummer. 30421922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421922 1 mg
30426046 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30421922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3980021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1215751-27-1
Molekylær formel C16H9D3O5
Molekylvægt (g/mol) 287.28
Synonym 1,8-Dihydroxy-3-(methoxy-d3)-6-methyl-9,10-anthracenedione, 6-(Methoxy-d3)chrysophanic Acid, 1,8-Dihydroxy-3-methyl-6-
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-3-(methoxy-d3)-6-methylanthracene-9,10-dione
SMIL O=C1C2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(C3=C(O)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C31)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Physcion-d3
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3/i2D3
Formel vægt 287.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.