missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Physcion 8-beta-D-glucoside, TRC

Artikelnummer. 30413965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413965 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3981001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Physcion 8-beta-D-glucoside
CAS 23451-01-6
Molekylær formel C22 H22 O10
Mængde 1 mg
Synonym β-D-8-Hydroxy-3-methoxy-6-methyl-1-anthraquinonyl Glucopyranoside, Physcion 8-β-D-glucopyranoside, Physcion 8-β-D-monoglucoside, Anthraglycoside A, Physcion 8-O-β-D-glucopyranoside, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-3-methoxy-6-methyl-9,10-Anthracenedione
InChI formel InChI=1S/C22H22O10/c1-8-3-10-15(12(24)4-8)19(27)16-11(17(10)25)5-9(30-2)6-13(16)31-22-21(29)20(28)18(26)14(7-23)32-22/h3-6,14,18,20-24,26,28-29H,7H2,1-2H3/t14-,18-,20+,21-,22-/m1/s1
SMIL COc1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c3C(=O)c4c(O)cc(C)cc4C(=O)c3c1
IUPAC navn 1-hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-anthracene-9,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 446.4
Formel vægt 446.1213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.