Få mere at vide
uvex Phynomic XG sikkerhedshandsker med Aqua-Polymer Xtra Grip skumbelægning
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
Beskrivelse
- Xtra Grip aqua-polymer skumbelægning er åndbar og giver et højt niveau af mekanisk slidstyrke
- Forbedrede grebsegenskaber i olierige områder
- Taktil fornemmelse ved samling af olieholdige dele
- Ideel til præcisionsarbejde, vedligeholdelse, reparationsarbejde og metalbearbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Sort, Grå |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Spandex, Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Vis mere |