Få mere at vide
uvex Phynomic XG sikkerhedshandsker med Aqua-Polymer Xtra Grip skumbelægning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15366912 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
Artikelnummer. 15366912
Brand: uvex 6007011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uvex™ Phynomic-seriens handsker er ideelle til typer arbejde, hvor der kræves et højt følelsesniveau. Disse sikkerhedshandsker fungerer som en ekstra hud og er særligt lette og fleksible uden at få hænderne til at svede med det samme. De Xtra Grip aqua-polymer skumbelægning forbedrer grebet under olieholdige forhold.
  • Xtra Grip aqua-polymer skumbelægning er åndbar og giver et højt niveau af mekanisk slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i olierige områder
  • Taktil fornemmelse ved samling af olieholdige dele
  • Ideel til præcisionsarbejde, vedligeholdelse, reparationsarbejde og metalbearbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Sort, Grå
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Spandex, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
Stil Fuldhåndshandske
EN388 Standard 4121X
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic XG