Få mere at vide
uvex Phynomic XG sikkerhedshandsker med Aqua-Polymer Xtra Grip skumbelægning
Artikelnummer. 15356912 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15356912 10 Hver
15376912 6 Hver
15396912 8 Hver
15306922 9 Hver
15366912 11 Hver
15386912 7 Hver
17260381 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15356912 Leverandør uvex Leverandørnr. 6007010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00 DKK
    40.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.03 DKK
    57% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uvex™ Phynomic-seriens handsker er ideelle til typer arbejde, hvor der kræves et højt følelsesniveau. Disse sikkerhedshandsker fungerer som en ekstra hud og er særligt lette og fleksible uden at få hænderne til at svede med det samme. De Xtra Grip aqua-polymer skumbelægning forbedrer grebet under olieholdige forhold.
  • Xtra Grip aqua-polymer skumbelægning er åndbar og giver et højt niveau af mekanisk slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i olierige områder
  • Taktil fornemmelse ved samling af olieholdige dele
  • Ideel til præcisionsarbejde, vedligeholdelse, reparationsarbejde og metalbearbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Sort, Grå
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Spandex, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 10
Stil Fuldhåndshandske
EN388 Standard 4121X
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic XG