Få mere at vide
uvex Phynomic X-Foam HV sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17260371 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17260371 12 -
17200371 6 10 par
17210371 7 -
17220371 8 -
17230371 9 -
17240371 10 -
17250371 11 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17260371 Leverandør uvex Leverandørnr. 6005412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    524.65 DKK / 10 par
    Spare 50.35 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
En sømløs brudsektion integreret i fingrene reducerer risikoen for alvorlige håndskader markant ved brug af manuelt betjente skruetrækkere. Aqua-polymer skumbelægning på håndfladen og fingerspidserne forbedrer grebet.
  • Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for at opretholde et højt følelsesniveau
  • Aqua-polymer skumbelægning er fugtafvisende og fleksibel
  • Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
  • Sømløs brudsektion integreret i fingrene hjælper med at reducere alvorlige håndskader
  • Skulle handsken/fingeren blive fanget i eller i nærheden af et stykke maskineri, skal du blot tage den af og rive langs den perforerede søm
  • Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Orange, Grå
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 12
EN388 Standard 31X1X
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic X-Foam HV