Få mere at vide
uvex Phynomic X-Foam HV sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for at opretholde et højt følelsesniveau
- Aqua-polymer skumbelægning er fugtafvisende og fleksibel
- Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
- Sømløs brudsektion integreret i fingrene hjælper med at reducere alvorlige håndskader
- Skulle handsken/fingeren blive fanget i eller i nærheden af et stykke maskineri, skal du blot tage den af og rive langs den perforerede søm
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Orange, Grå |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Polyamid, Elastan |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 31X1X |
| Køn | Unisex |
| Vis mere |