Få mere at vide
uvex Phynomic WET vandtætte handsker med Aqua-Polymer Foam Coating
Artikelnummer. 15396902 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15396902 10 Hver
15336912 8 Hver
15346912 9 Hver
15306912 11 Hver
17270371 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15396902 Leverandør uvex Leverandørnr. 6006010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45 DKK
    41.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.47 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Uvex™ Phynomic-seriens handsker er ideelle til alle typer arbejde, hvor der kræves et højt følelsesniveau. Disse sikkerhedshandsker fungerer som en ekstra hud og er særligt lette og fleksible uden at få hænderne til at svede med det samme. Aqua-polymer skumbelægningen giver en høj grad af beskyttelse mod fugt.
  • Vandafvisende sikkerhedshandsker med aqua-polymer skumbelægning til brug i udendørs arealer
  • Åndbar belægning er holdbar for at give en høj grad af mekanisk slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i fugtige og våde områder
  • Taktil fornemmelse ved samling af dele
  • Ideel til præcisionsarbejde, vedligeholdelse og reparationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Blå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Spandex, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 10
Stil Fuldhåndshandske
EN388 Standard 3131X
Handske manchet stil Strikke
Serie Fynomisk VÅD