Få mere at vide
uvex Phynomic WET vandtætte handsker med Aqua-Polymer Foam Coating
Artikelnummer. 15346912 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
Artikelnummer. 15346912
Brand: uvex 6006009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex™ Phynomic-seriens handsker er ideelle til alle typer arbejde, hvor der kræves et højt følelsesniveau. Disse sikkerhedshandsker fungerer som en ekstra hud og er særligt lette og fleksible uden at få hænderne til at svede med det samme. Aqua-polymer skumbelægningen giver en høj grad af beskyttelse mod fugt.
  • Vandafvisende sikkerhedshandsker med aqua-polymer skumbelægning til brug i udendørs arealer
  • Åndbar belægning er holdbar for at give en høj grad af mekanisk slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i fugtige og våde områder
  • Taktil fornemmelse ved samling af dele
  • Ideel til præcisionsarbejde, vedligeholdelse og reparationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Blå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Spandex, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 9
Stil Fuldhåndshandske
EN388 Standard 3131X
Handske manchet stil Strikke
Serie Fynomisk VÅD