Beskrivelse
- Vandafvisende sikkerhedshandsker med aqua-polymer skumbelægning til brug i udendørs arealer
- Åndbar belægning er holdbar for at give en høj grad af mekanisk slidstyrke
- Forbedrede grebsegenskaber i fugtige og våde områder
- Taktil fornemmelse ved samling af dele
- Ideel til præcisionsarbejde, vedligeholdelse og reparationer
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Blå, Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Spandex, Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 11 |
| Stil | Fuldhåndshandske |
| EN388 Standard | 3131X |
| Vis mere |