Få mere at vide
uvex Phynomic Pro sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17290371 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290371 6 -
17200381 7 -
17210381 8 -
17220381 9 10 par
17230381 10 -
17240381 11 -
17250381 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17290371 Leverandør uvex Leverandørnr. 6006206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    501.78 DKK / 10 par
    Spare 48.22 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Andet huddesign er let og fleksibelt for at hjælpe med at minimere overdreven sved, mens aqua-polymer skumbelægning afviser snavs og fugt.
  • Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for taktil følsomhed
  • Bambus/polyamid/elastan foring giver et højt niveau af brugerkomfort
  • Naturfibre hjælper med at absorbere vanddamp
  • Aqua-polymer skumbelægning afviser snavs og fugt
  • Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
  • Forbedret greb i tørre, fugtige og olieholdige applikationer
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Aqua-Polymer Pro
Farve Blå, Grå
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambus, Polyamid, Elastan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 2121X
Til brug med (applikation) Montering, konstruktion, vedligeholdelse, udendørs aktiviteter og reparationer
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic Pro