Få mere at vide
uvex Phynomic Lite hvide sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17290351 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290351 11 -
17230351 5 -
17240351 6 -
17250351 7 10 par
17260351 8 -
17270351 9 -
17280351 10 -
17200361 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17290351 Leverandør uvex Leverandørnr. 6004111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    401.12 DKK / 10 par
    Spare 33.88 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Letvægtshandsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med aqua polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for øget holdbarhed og fingerfærdighed.
  • Ekstremt let konstruktion gør disse handsker velegnede til særligt sarte opgaver
  • Aqua-polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for mekanisk slidstyrke
  • Forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
  • Porøs belægning er åndbar for at reducere sved
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
  • Velegnet til brug med håndtering og forarbejdning af fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Polymer
Farve Hvid
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Elastan, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
EN388 Standard 2121X
Til brug med (applikation) Kørsel/drift af maskiner, maling og papirophængning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic Lite
Garnmåler 15