Få mere at vide
uvex Phynomic Lite hvide sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Ekstremt let konstruktion gør disse handsker velegnede til særligt sarte opgaver
- Aqua-polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for mekanisk slidstyrke
- Forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
- Porøs belægning er åndbar for at reducere sved
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Velegnet til brug med håndtering og forarbejdning af fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Polymer |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Elastan, Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |