Få mere at vide
uvex Phynomic Lite Grå sikkerhedshandsker
Artikelnummer. p-7230499 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Artikelnummer. 17260341
Brand: uvex 6004005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægtshandsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med aqua polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for øget holdbarhed og fingerfærdighed.
  • Ekstremt let konstruktion gør disse handsker velegnede til særligt sarte opgaver
  • Aqua-polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for mekanisk slidstyrke
  • Forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
  • Porøs belægning er åndbar for at reducere sved
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
  • Velegnet til brug med håndtering og forarbejdning af fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Aqua-Polymer
Farve Grå
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Elastan, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 5
EN388 Standard 2121X
Til brug med (applikation) Kørsel/drift af maskiner, maling og papirophængning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic Lite
Garnmåler 15