Få mere at vide
uvex Phynomic FOAM beskyttelseshandsker med Aqua-Polymer Foam Coating
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
5
8
9
10
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj fingerfærdighed sikkerhedshandske designet til præcisionsmekanisk arbejde
- Fugtbestandig, aqua-polymer skumbelægning giver mekanisk slidstyrke
- Meget åndbar håndfladebelægning forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
- Taktil fornemmelse ved samling af små dele
- Ideel til præcisionsmonteringsarbejde, inspektion, sortering, fødevareforarbejdning og emballering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388 (3 1 2 1 X) |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Hvid, Grå |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Spandex, Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 5 |
| Stil | Fuldhåndshandske |
| Vis mere |