Få mere at vide
uvex Phynomic FOAM beskyttelseshandsker med Aqua-Polymer Foam Coating
Artikelnummer. 15386902 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
5
8
9
10
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15386902
Brand: uvex 60050099white/grey
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Phynomic-seriens handsker er ideelle til alle typer arbejde, hvor der kræves et højt følelsesniveau. Disse sikkerhedshandsker fungerer som en ekstra hud og er særligt lette og fleksible uden at få hænderne til at svede med det samme. Aqua-polymer skumbelægningen forbedrer grebet i tørre omgivelser.
  • Høj fingerfærdighed sikkerhedshandske designet til præcisionsmekanisk arbejde
  • Fugtbestandig, aqua-polymer skumbelægning giver mekanisk slidstyrke
  • Meget åndbar håndfladebelægning forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
  • Taktil fornemmelse ved samling af små dele
  • Ideel til præcisionsmonteringsarbejde, inspektion, sortering, fødevareforarbejdning og emballering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Hvid, Grå
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Spandex, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 9
Stil Fuldhåndshandske
EN388 Standard 3121X
Handske manchet stil Strikke
Serie Fynomisk SKUM