Få mere at vide
Descrizione
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for taktil følsomhed
- Niveau 3/B skærebeskyttelse til mekaniske opgaver
- Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og afviser fugt
- Handsker er lavet af materialer, der forhindrer overdreven sved
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Lyseblå, Grå |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid, Elastan, HPPE |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 6 |
| EN388 Standard | 4X43B |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?