Få mere at vide
uvex Phynomic All-round sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17270361 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17270361 11
17210361 5
17220361 6
17230361 7
17240361 8
17250361 9
17260361 10
17280361 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17270361 Leverandør uvex Leverandørnr. 6004911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    415.19 DKK / 10 par
    Spare 32.81 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Letvægts, smudsafvisende handsker er konstrueret af en blanding af polyamid og elastan, med aqua-polymer skumbelægning på håndfladen og fingerspidserne for at afvise fugt.
  • Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for at opretholde et højt følelsesniveau
  • Aqua-polymer skumbelægning er fugtafvisende og fleksibel
  • Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
  • Smudsafvisende ydre er ideel til mekaniske opgaver
  • Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Grå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
EN388 Standard 3131X
Til brug med (applikation) Montering, vedligeholdelse, forsendelse/logistik, præcisionsarbejde og reparationer
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic All-Round
Garnmåler 15