Få mere at vide
uvex Phynomic All-round sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivelse
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for at opretholde et højt følelsesniveau
- Aqua-polymer skumbelægning er fugtafvisende og fleksibel
- Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
- Smudsafvisende ydre er ideel til mekaniske opgaver
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Grå, Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid, Elastan |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |