Få mere at vide
Beschreibung
- Den letteste og mest følsomme uvex phynomic cut beskyttelseshandske i Cut Level B
- Ydermateriale lavet af innovativt Dyneema Diamond 2.0 skærebeskyttelsesfibre, polyamid, elastan og carbon
- Åndbar 'airLite' aqua-polymer belægning på håndfladen og fingerspidserne
- Sikkerhedshandske fri for glas- og stålfibre
- Sikkerhedshandske med touchscreen funktion– til brug på næsten alle skærme, tablets og mobiltelefoner
- Sikkerhedshandske med ESD-funktion i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014– beskytter emnet mod elektrostatisk opladning
- God skærebeskyttelse (niveau B)
- Godt greb i tørre og let fugtige områder
- Fri for acceleratorer og sundhedsbeskyttelse og hudkompatibilitet dermatologisk godkendt (proDERM)
- Meget let og åndbar sikkerhedshandske
- Enestående følsomhed takket være ny åndbar 'airLite' aqua-polymer coating kombineret med fin liner (18 gauge)
- Sikkerhedshandsker med strikket manchet og ergonomisk pasform
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | EN 388 (3 X 3 2 B) og DIN EN 16350:2014 |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Lyseblå, Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Brug af laboratorium/renrum | Ikke testet |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid, Elastan, Kulfiber |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?