Få mere at vide
uvex Phynomic AirLite B ESD sikkerhedshandske
Artikelnummer. 17737599 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 17737599
Brand: uvex 6007809
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
De Uvex phynomic airLite ESD er en let sikkerhedshandske, der giver en mærkbar forskel i bærekomfort.
  • Den letteste og mest følsomme uvex phynomic cut beskyttelseshandske i Cut Level B
  • Ydermateriale lavet af innovativt Dyneema Diamond 2.0 skærebeskyttelsesfibre, polyamid, elastan og carbon
  • Åndbar 'airLite' aqua-polymer belægning på håndfladen og fingerspidserne
  • Sikkerhedshandske fri for glas- og stålfibre
  • Sikkerhedshandske med touchscreen funktion– til brug på næsten alle skærme, tablets og mobiltelefoner
  • Sikkerhedshandske med ESD-funktion i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014– beskytter emnet mod elektrostatisk opladning
  • God skærebeskyttelse (niveau B)
  • Godt greb i tørre og let fugtige områder
  • Fri for acceleratorer og sundhedsbeskyttelse og hudkompatibilitet dermatologisk godkendt (proDERM)
  • Meget let og åndbar sikkerhedshandske
  • Enestående følsomhed takket være ny åndbar 'airLite' aqua-polymer coating kombineret med fin liner (18 gauge)
  • Sikkerhedshandsker med strikket manchet og ergonomisk pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN 388 (3 X 3 2 B) og DIN EN 16350:2014
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Lyseblå, Sort
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ikke testet
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan, Kulfiber
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 9