Få mere at vide
uvex Phynomic AirLite A ESD sikkerhedshandske
Artikelnummer. 17767569 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17767569 5
17777569 6
17787569 7
17797569 8
17707579 9
17717579 10
17727579 11
17737579 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17767569 Leverandør uvex Leverandørnr. 6003805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 DKK
    448.25 DKK / 10 par
    Spare 15.75 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex phynomic airLite ESD er en let sikkerhedshandske, der giver en mærkbar forskel i bærekomfort.
  • Den letteste og mest følsomme uvex phynomic cut beskyttelseshandske i Cut Level A
  • Ydermateriale af polyamid, elastan og carbon
  • Åndbar 'airLite aqua-polymer coating på håndfladen og fingerspidserne
  • Sikkerhedshandske med touchscreen funktion– til brug på næsten alle skærme, tablets og mobiltelefoner
  • Sikkerhedshandske med ESD-funktion i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014– beskytter emnet mod elektrostatisk opladning
  • Godt greb i tørre og let fugtige områder
  • Fri for acceleratorer og sundhedsbeskyttelse og hudkompatibilitet dermatologisk godkendt (proDERM)
  • Meget let og åndbar sikkerhedshandske
  • Enestående følsomhed takket være ny åndbar 'airLite' aqua-polymer coating kombineret med fin liner (18 gauge)
  • Sikkerhedshandsker med strikket manchet og ergonomisk pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388 (3 1 1 0 X) og DIN EN 16350:2014
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ikke testet
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan, Kulfiber
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 5