Få mere at vide
uvex Phynomic AirLite A ESD sikkerhedshandske
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Description
- Den letteste og mest følsomme uvex phynomic cut beskyttelseshandske i Cut Level A
- Ydermateriale af polyamid, elastan og carbon
- Åndbar 'airLite aqua-polymer coating på håndfladen og fingerspidserne
- Sikkerhedshandske med touchscreen funktion– til brug på næsten alle skærme, tablets og mobiltelefoner
- Sikkerhedshandske med ESD-funktion i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014– beskytter emnet mod elektrostatisk opladning
- Godt greb i tørre og let fugtige områder
- Fri for acceleratorer og sundhedsbeskyttelse og hudkompatibilitet dermatologisk godkendt (proDERM)
- Meget let og åndbar sikkerhedshandske
- Enestående følsomhed takket være ny åndbar 'airLite' aqua-polymer coating kombineret med fin liner (18 gauge)
- Sikkerhedshandsker med strikket manchet og ergonomisk pasform
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | EN 388 (3 1 1 0 X) og DIN EN 16350:2014 |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Brug af laboratorium/renrum | Ikke testet |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid, Elastan, Kulfiber |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu