Få mere at vide
Phyllochromenol, TRC
Artikelnummer. 30137348
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137348 2.5 mg 2.5mg
30133584 25 mg -
30005743 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4130352.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19274-66-9
Molekylær formel C31H46O2
Molekylvægt (g/mol) 450.7
Synonym 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol
IUPAC navn 2,5-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)benzo[h]chromen-6-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phyllochromenol
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33-31/h7-8,17-19,21-24,32H,9-16,20H2,1-6H3
Formel vægt 450.3498