Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start DNA-polymeraser
Artikelnummer. p-4861506 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 15250143
Brand: Thermo Scientific™ F556L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Phusion U DNA-polymerase er et nyt konstrueret high fidelity-enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi.
Thermo Scientific Phusion U DNA Polymerase er et nyt konstrueret high fidelity enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi. På grund af en proprietær mutation i den såkaldte dUTP-bindingslomme af Phusion polymerase, Phusion U-polymerase overvinder en vigtig begrænsning af korrekturlæsningsenzymer: det er i stand til at inkorporere dUTP og læse gennem uracil til stede i DNA-skabeloner.
Ud over muligheden for uracil-brug, Phusion U-polymerase har alle andres overlegne egenskaber Phusion DNA polymeraser: stor nøjagtighed, hastighed, evne til at forstærke lange amplikoner op til 20 kb, og en høj specificitet med Affibody-baseret hotstart. Disse funktioner gør Phusion U Hot Start DNA Polymerase et fremragende valg til så vigtige applikationer som amplifikation af bisulfit-konverteret eller beskadiget DNA samt brug af kontamineringskontrol.
Phusion U Hot Start Green DNA Polymerase er en kombination af Phusion U Hot Start DNA Polymerase og 5X Phusion Grønne buffere. Bufferne inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer forstyrrer ikke Phusion U-polymerase-ydeevne og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Højdepunkter
  • Nøjagtighed —high fidelity DNA-polymerase (25X Taq )
  • Uracil-tolerance —udviklet til at inkorporere dUTP og forstærke uracil-holdige skabeloner
  • Specificitet —varmstart for reduceret uspecifik amplifikation og primernedbrydning
  • Hastighed —korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
  • Grønt format —tillader direkte påfyldning af PCR-produkter på geler
Applikationer
  • Amplifikation af bisulfit-konverteret DNA
  • Amplifikation af beskadiget eller ældet DNA
  • Overført kontamineringskontrol
  • Uracil-excision-baserede (USER) kloningsmetoder
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/μ L
• 5X Phusion Grøn HF& GC buffere
• DMSO
• 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion HF Buffer og Phusion GC-buffere giver hver 1,5 mM MgCl2 i den endelige 1X-koncentration.
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion U Hot Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 500 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 25X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn