Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start DNA-polymeraser
Artikelnummer. 15220143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15220143 Farveløs 100 reaktioner 100 enheder
15250143 Grøn 500 reaktioner 500 enheder
15240143 Grøn 100 reaktioner 100 enheder
15230143 Farveløs 500 reaktioner 500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15220143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F555S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1626.00 DKK
    1333.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 292.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion U DNA-polymerase er et nyt konstrueret high fidelity-enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi.
Thermo Scientific Phusion U DNA Polymerase er et nyt konstrueret high fidelity enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi. På grund af en proprietær mutation i den såkaldte dUTP-bindingslomme af Phusion polymerase, Phusion U-polymerase overvinder en vigtig begrænsning af korrekturlæsningsenzymer: det er i stand til at inkorporere dUTP og læse gennem uracil til stede i DNA-skabeloner.
Ud over muligheden for uracil-brug, Phusion U-polymerase har alle andres overlegne egenskaber Phusion DNA polymeraser: stor nøjagtighed, hastighed, evne til at forstærke lange amplikoner op til 20 kb, og en høj specificitet med Affibody-baseret hotstart. Disse funktioner gør Phusion U Hot Start DNA Polymerase et fremragende valg til så vigtige applikationer som amplifikation af bisulfit-konverteret eller beskadiget DNA samt brug af kontamineringskontrol.
Phusion U Hot Start Green DNA Polymerase er en kombination af Phusion U Hot Start DNA Polymerase og 5X Phusion Grønne buffere. Bufferne inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer forstyrrer ikke Phusion U-polymerase-ydeevne og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Højdepunkter
  • Nøjagtighed —high fidelity DNA-polymerase (25X Taq )
  • Uracil-tolerance —udviklet til at inkorporere dUTP og forstærke uracil-holdige skabeloner
  • Specificitet —varmstart for reduceret uspecifik amplifikation og primernedbrydning
  • Hastighed —korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
  • Grønt format —tillader direkte påfyldning af PCR-produkter på geler
Applikationer
  • Amplifikation af bisulfit-konverteret DNA
  • Amplifikation af beskadiget eller ældet DNA
  • Overført kontamineringskontrol
  • Uracil-excision-baserede (USER) kloningsmetoder
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/μ L
• 5X Phusion HF& GC buffere
• DMSO
• 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion HF Buffer og Phusion GC-buffere giver hver 1,5 mM MgCl2 i den endelige 1X-koncentration.
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion U Hot Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 100 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 25X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre